Principaux documents
R765481
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-{[4-(2-PHENYL-1,3-OXAZOL-5-YL)BENZYL]OXY}-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.526
Numéro MDL:
Autres remarques