Documents
R765058
2-(2-CHLOROANILINO)-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.719
Numéro MDL:
Autres remarques