Principaux documents
R763969
2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21F3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.532
Numéro MDL:
Autres remarques