Principaux documents
R762954
ET 7-(4-FLUOROBENZOYL)-3-(2-FLUOROPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16F2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.392
Numéro MDL:
Autres remarques