Principaux documents
R750018
1,5-DIMETHYL-1,5-CYCLOOCTADIENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.239
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.