Principaux documents
R749958
N'-(1-PHENYLETHYLIDENE)-2-(4-TOLUIDINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.36
Numéro MDL:
Autres remarques