Principaux documents
R745839
4-BUTOXY-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.345
Numéro MDL:
Autres remarques