Principaux documents
R745138
N'-(1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.179
Numéro MDL:
Autres remarques