R742236
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)HEPTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H26Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.85
Numéro MDL:
Autres remarques