Documents
R740748
2,5-BIS(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.508
Numéro MDL:
Autres remarques