R739766
9-BROMO-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.371
Numéro MDL:
Autres remarques