Key Documents
R734780
ETHYL 3-METHYL-2-((5-(9H-PURIN-6-YLTHIO)PENTANOYL)AMINO)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.484
Numéro MDL:
Autres remarques