R733458
4-CHLORO-N-(1-PHENYLETHYL)-3-((((PROPYLAMINO)CARBONYL)AMINO)SULFONYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.922
Numéro MDL:
Autres remarques