Principaux documents
R732613
METHYL 4-(2-((2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-2-OXOETHOXY)-2,3,6-TRIMETHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H30N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.462
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.