Principaux documents
R731382
N'-((2-ME-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)3-(5-ME-2-THIENYL)1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.444
Numéro MDL:
Autres remarques