Principaux documents
R730068
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.042
Numéro MDL:
Autres remarques