Documents
R729272
3-(4-(BENZYLOXY)PHENYL)-N'-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.443
Numéro MDL:
Autres remarques