Principaux documents
R726788
N'-(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-3-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.362
Numéro MDL:
Autres remarques