Principaux documents
R726354
N'-(4-HO-3,5-DI-MEO-BENZYLIDENE)4,5-DIHYDRO-1H-BENZO(G)INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.418
Numéro MDL:
Autres remarques