Principaux documents
R725633
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLTHIO)-N'-(3-METHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.456
Numéro MDL:
Autres remarques