Principaux documents
R723894
2-((1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)OXY)ETHYL IMIDOTHIOCARBAMATE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.205
Numéro MDL:
Autres remarques