Principaux documents
R722901
N'-[(E)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.567
Numéro MDL:
Autres remarques