Principaux documents
R722634
N'-[(E)-(2-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.932
Numéro MDL:
Autres remarques