Principaux documents
R722243
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21ClN6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.98
Numéro MDL:
Autres remarques