Principaux documents
R721948
2,4-DIIODO-6-(((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17I2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.153
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.