Principaux documents
R721808
4-(((4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)-2,6-DIMETHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.441
Numéro MDL:
Autres remarques