Principaux documents
R720976
4-METHOXY-1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)PYRIDINIUM TETRAPHENYLBORATE(1-)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H35BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.492
Numéro MDL:
Autres remarques