R716952
5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURALDEHYDE [(2E)-3-ALLYL-5-BENZYL-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.414
Numéro MDL:
Autres remarques