Principaux documents
R716782
DIETHYL 4-[5-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H23Cl2NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.349
Numéro MDL:
29,20 €