Principaux documents
R716685
3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(2-FURYL)-1-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.343
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.