Documents
R716642
4-BROMO-N-(3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.273
Numéro MDL:
Autres remarques