Principaux documents
R714461
METHYL 2-(((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.735
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.