Documents
R712140
4-(2-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.898
Numéro MDL:
Autres remarques