Principaux documents
R707171
4-(2-(4-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.845
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.