Key Documents
R705519
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-(4-PROPYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.498
Numéro MDL:
Autres remarques