Principaux documents
R705225
2-METHOXY-4-(2-((2-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.453
Numéro MDL:
Autres remarques