Principaux documents
R703575
N-METHYL-2-(3-NITROBENZOYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.269
Numéro MDL:
Autres remarques