Principaux documents
R703192
N-(3-AMINOPHENYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
R703192-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R703192-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.236
Numéro MDL:
29,20 €