Principaux documents
R702684
4-CHLORO-3-(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.128
Numéro MDL:
Autres remarques