R701912
4,4'-(PHENYLMETHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30Cl2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.494
Numéro MDL:
Produits recommandés