Principaux documents
R701483
SODIUM 4-(1-(4-METHOXYPHENYL)-1-METHYLETHYL)BENZENOLATE
AldrichCPR
R701483-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R701483-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.302
Numéro MDL:
29,20 €