Principaux documents
R701157
2,2,3-TRIMETHYL-4-PHENYLCYCLOPENTANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
R701157-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R701157-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.325
Numéro MDL:
29,20 €