Principaux documents
R700517
3,4,5-TRIMETHOXY-N'-(3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.