Principaux documents
R700347
N'-CYCLOHEXYLIDENE-2-(1-NAPHTHYLOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.372
Numéro MDL:
Autres remarques