Principaux documents
R697273
4-HYDROXY-N'-(4-METHYLCYCLOHEXYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.312
Numéro MDL:
Autres remarques