Documents
R696471
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl5N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.702
Numéro MDL:
Autres remarques