Principaux documents
R696390
BUTYL 4-{[({1-[(4-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)CARBOTHIOYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21BrCl3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.747
Numéro MDL:
Autres remarques