Principaux documents
R695696
3-BROMO-N-(((3-BROMOBENZOYL)AMINO)(4-FLUOROPHENYL)METHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Br2FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.172
Numéro MDL:
Autres remarques