R694843
4-[9-BROMO-5-METHYL-5-(4-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-2-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.349
Numéro MDL:
Autres remarques