Principaux documents
R694789
9-BROMO-2,5-BIS(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.351
Numéro MDL:
Autres remarques